Få mere at vide
2-Naphthylamine-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthylamine-13C6 |
| CAS | 1329834-19-6 |
| Molekylær formel | C413C6H9N |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 2-Aminonaphthalene-13C6, β-Naphthylamine-13C6, 2-Naphthalenamine-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,11H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1 |
| SMIL | NC1=C[13C]2=[13C](C=C1)[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]2[H] |
| IUPAC navn | naphthalen-2-amine-4a,5,6,7,8,8a-13C6 |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.14 |
| Formel vægt | 149.09 |