Få mere at vide
2-Naphthylacetonitrile, 97%
Artikelnummer. 11387396
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387396 5 g 5g
11397396 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11387396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09384.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7498-57-9 | C12H9N | 167.21 g/mol
2-Naphthylacetonitril blev anvendt som startreagens ved syntesen af 2-(1-cyano-1-(2-naphthyl))methyliden-3-phenyl-thiazolidin-4,5-dion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-naphthylacetonitril blev anvendt som startreagens i
syntesen af 2-(1-cyano-1-(2-naphthyl))methyliden-3-phenyl-thiazolidin-4,5-dion.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7498-57-9
Molekylær formel C12H9N
Molekylvægt (g/mol) 167.21
MDL nummer MFCD00004122
InChI nøgle LPCWDVLDJVZIHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthylacetonitrile, 2-naphthalen-2-yl acetonitrile, 2-naphthaleneacetonitrile, 2-naphthyl acetonitrile, naphthalene-2-acetonitrile, 2-2-naphthyl acetonitrile, .beta.-naphthyleneacetonitrile, 2-naphtylacetonitrile, 2-napthylacetonitrile, 2-naphthylmethylcyanide
PubChem CID 82008
IUPAC navn 2-naphthalen-2-ylacetonitril
SMIL N#CCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthylacetonitrile
Smeltepunkt 82°C to 84°C
Tæthed 1.092
Kogepunkt 303°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 1862879
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 167.21
Procent renhed 97%