Få mere at vide
2-Naphthylacetic syre, TRC
Artikelnummer. 30468552
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30468552 5 g
1 options
Artikelnummer. 30468552 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN3684905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyl acetic acid
CAS 581-96-4
Molekylær formel C12 H10 O2
Mængde 5 g
Synonym 2-(2-Naphthyl)acetic acid, 2-NAA, 2-Naphthalen-2-ylacetic acid, 2-Naphthylacetic acid, Betoxan, NSC 301, Naphthalen-2-ylacetic acid, β-Naphthaleneacetate, β-Naphthaleneacetic acid, β-Naphthylacetic acid
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMIL OC(=O)Cc1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn 2-naftalen-2-yleddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0681