Få mere at vide
2-Naphthylacetic syre, 99%
Beskrivelse
2-Naphthyladdikesyre er et syntetisk plantehormon i auxin-familien og er en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartnerier, det er et rodemiddel og bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring. Det bruges også til plantevævskultur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Naphthyladdikesyre er et syntetisk plantehormon i auxin-familien og er en ingrediens i mange kommercielle planterodsgartneriprodukter, det er et rodemiddel og bruges til vegetativ formering af planter fra stængel- og bladskæring. Det bruges også til plantevævskultur.
Opløselighed
Opløseligt i acetone (50 mg/ml) og methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthylacetic acid |
| Smeltepunkt | 141 °C til 143 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 973396 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone (50 mg/ml) og methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 186.21 |
| Procent renhed | 99% |