Få mere at vide
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451648
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15451648 250 mg 250mg
15431648 1 g 1g
15441648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451648 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55417.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3857-83-8
Molekylær formel C11H7F3O3S
Molekylvægt (g/mol) 276.229
MDL nummer MFCD00192341
InChI nøgle MDWRQYBWVTXIIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl trifluoromethanesulfonate, 2-naphthyl triflate, 2-naphthyltrifluoromethanesulfonate, 2-naphthyltriflate, acmc-1aigh, trifluoromethanesulfonic acid 2-naphthyl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester, methanesulfonic acid,1,1,1-trifluoro-, 2-naphthalenyl ester
PubChem CID 4546341
IUPAC navn naphthalen-2-yl trifluoromethanesulfonate
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate
Smeltepunkt 30°C to 32°C
Farve Orange til hvid
Flammepunkt 113°C (235°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN3261
Formel vægt 276.23
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof