Få mere at vide
2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthyl trifluoromethanesulfonate |
| Smeltepunkt | 30°C to 32°C |
| Farve | Orange to White |
| Flammepunkt | 113°C (235°F) |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Formel vægt | 276.23 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Solid |