Få mere at vide
2-Naphthyl acetate, 99%
Artikelnummer. 11335189
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11335189 10 g 10g
11345189 50 g 50g
11355189 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335189 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18487.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1523-11-1 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1523-11-1
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD00004060
InChI nøgle RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthyl acetate, 2-acetoxynaphthalene, 2-naphthalenol, acetate, beta-naphthyl acetate, 2-naphthol, acetate, naphthalene, 2-acetoxy, 2-naphthalenol, 2-acetate, .beta.-naphthol acetate, .beta.-naphthyl acetate, o-acetyl-.beta.-naphthol
PubChem CID 73709
IUPAC navn naphthalen-2-ylacetat
SMIL CC(=O)OC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyl acetate
Smeltepunkt 68°C to 70°C
Mængde 10 g
Beilstein 1868291
Formel vægt 186.21
Procent renhed 99%