Få mere at vide
2-Naphthoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10873961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10873961 50 g Glasflaske 50g
10189439 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10873961 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 376590500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-83-6
Molekylær formel C11H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.63
MDL nummer MFCD00004093
InChI nøgle XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC navn naphthalen-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kogepunkt 156.0°C to 158.0°C (7.0mmHg)
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoyl chloride
Smeltepunkt 49.0°C to 54.0°C
Farve Brun til Grå
Fysisk form Crystalline Chunks
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Lineær formel C10H7COCl
Flammepunkt >110°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in aceton
Formel vægt 190.63
Procent renhed 98%
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.