Få mere at vide
2-Naphthoyl chloride, 98%
Artikelnummer. p-7021635
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11457946
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14046.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2243-83-6 | C11H7ClO | 190.626 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2243-83-6
Molekylær formel C11H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 190.626
MDL nummer MFCD00004093
InChI nøgle XNLBCXGRQWUJLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoyl chloride, 2-naphthalenecarbonyl chloride, 2-naphthoic chloride, 2-naphthoylchloride, beta-naphthoyl chloride, 2-napthoyl chloride, 2-chlorocarbonyl naphthalene, .beta.-naphthoyl chloride, .beta.-naphthalenecarbonyl chloride, beta-naphthalenecarbonyl chloride
PubChem CID 75246
IUPAC navn naphthalen-2-carbonylchlorid
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoyl chloride
Smeltepunkt 48°C to 52°C
Kogepunkt 159°C to 160°C (9 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Mængde 10 g
FN nummer UN3261
Beilstein 907776
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 190.63
Procent renhed 98%