Få mere at vide
2-Naphthoyl chloride, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthoyl chloride |
| Smeltepunkt | 48°C to 52°C |
| Kogepunkt | 159°C to 160°C (9 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Pungent |
| Mængde | 250 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 907776 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Formel vægt | 190.63 |
| Vis mere |