Få mere at vide
2-Naphthol, TRC
Artikelnummer. 30004827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004827 25 g
30009299 5 g
30011262 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30004827 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN36801525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-19-3
Molekylær formel C10 H8 O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
Synonym Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, β-Hydroxynaphthalene, β-Naphthol, β-Naphthyl alcohol
IUPAC navn Naphthalen-2-ol
SMIL Oc1ccc2ccccc2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Naphthol
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Formel vægt 144.0575