Få mere at vide
2-Naphthol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10528630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10528630 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10528630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. N/0400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 135-19-3
Smeltepunkt 120°C
Farve Beige
pH 5.7
Kogepunkt 285°C
Emballage Plastic powder jar
Molekylær formel C10H8O
MDL nummer 4067
Mængde 500 g
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
InChI nøgle JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
IUPAC navn naphthalen-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 144.173
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
Formel vægt 144.17g/mol
Fysisk form Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.