missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Naphthol-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthol (ring-d7) |
| CAS | 78832-54-9 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C10 2H7 H O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 2-Naphthol-d7, 2-Naphthol (ring-D7) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?