Få mere at vide
2-Naphthol, 99+%
Artikelnummer. 10752801 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10752801 500 g Glasflaske 500g
10742801 100 g Glasflaske 100g
10276753 1 kg Glasflaske 1kg
10337813 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
15159213 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10752801 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 180825000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-19-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004067
InChI nøgle JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC navn naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120.0°C to 124.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 285.0°C to 286.0°C
Flammepunkt 153°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7OH
Mængde 500 g
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/80mL boiling water, 1 g/0.8mL alcohol, 1 g/17mL chloroform, 1 g/1.3mL ether, soluble in ethanol, ether, chloroform, glycerol
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Crystals, Powder or Granules
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.