Få mere at vide
2-Naphthol, 99+%
Artikelnummer. 10337813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Emballage Dimensione della confezione
10337813 2.5 kg Plast tromle 2.5kg
10742801 100 g Glasflaske 100g
10752801 500 g Glasflaske 500g
10276753 1 kg Glasflaske 1kg
15159213 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10337813 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 180820025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 135-19-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004067
InChI nøgle JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC navn naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthol
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120,0 °C til 124,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 285,0 °C til 286,0 °C
Flammepunkt 153 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel C10H7OH
Mængde 2.5 kg
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1 g/80mL kogende vand, 1 g/0,8mL alkohol, 1 g/17mL kloroform, 1 g/1,3 ml ether, opløseligt i ethanol, ether, kloroform, glycerol
Formel vægt 144.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystaller, pulver eller granuler
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Naphthol
Avvertenza
  • Advarsel
Categoria di pericolo
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Consigli di prudenza
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.