Få mere at vide
2-Naphthol, 98+%
Artikelnummer. 11401958
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401958 250 g 250g
11491948 1000 g 1000g
11411958 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14564.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,173 g/mol
2-Naphthol kan bruges som en fluorescerende indikator. Det kan også bruges til fremstilling af farvestoffer og i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Naphthol kan bruges som en fluorescerende indikator. Det kan også bruges til fremstilling af farvestoffer og i organisk syntese.
Opløselighed
Delvis blandbar i vand (0,76 g/L).
Bemærkninger Den
er følsom over for lys. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-19-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.173
MDL nummer MFCD00004067
InChI nøgle JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC navn naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthol
Smeltepunkt 120°C to 124°C
Tæthed 1.28
pH 5.77
Kogepunkt 285°C to 286°C
Flammepunkt 153°C (307°F)
Lugt Phenol-like
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Beilstein 742134
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,6384
Opløselighedsinformation Partly miscible in water (0.76g/L).
Formel vægt 144.17
Procent renhed ≥98%