Få mere at vide
2-Naphthol, 98%
Artikelnummer. 10397470 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10397470 1 kg Plastflaske 1kg
10338603 250 g Plastflaske 250g
13438388 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10397470 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156970010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    479.65 DKK / 1kg
    Spare 95.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 135-19-3 | C10H8O | 144,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135-19-3
Molekylær formel C10H8O
Molekylvægt (g/mol) 144.17
MDL nummer MFCD00004067
InChI nøgle JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthol, 2-naphthalenol, beta-naphthol, 2-hydroxynaphthalene, betanaphthol, isonaphthol, developer bn, naphthol b, azogen developer a, beta-napthol
PubChem CID 8663
ChEBI CHEBI:10432
IUPAC navn naphthalen-2-ol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 120,0 °C til 124,0 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 285,0 °C til 286,0 °C
Flammepunkt 153 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel C10H7OH
Mængde 1 kg
Beilstein 06,627
Merck Index 15,6469
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 1 g/80mL kogende vand, 1 g/0,8mL alkohol, 1 g/17mL kloroform, 1 g/1,3 ml ether, opløseligt i ethanol, ether, kloroform, glycerol
Formel vægt 144.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.