Få mere at vide
2-Naphthol-6,8-disulfonic Acid Potassium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthol-6,8-disulfonic Acid Potassium Salt |
| CAS | 13846-08-7 |
| Molekylær formel | C10H8O7S2 • x(K) |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O7S2/c11-7-2-1-6-3-8(18(12,13)14)5-10(9(6)4-7)19(15,16)17/h1-5,11H,(H,12,13,14)(H,15,16,17) |
| SMIL | OC1=CC2=C(S(O)(=O)=O)C=C(S(O)(=O)=O)C=C2C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.30391 |