Få mere at vide
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthol (ring-d7) |
| CAS | 78832-54-9 |
| Molekylær formel | C10 2H7 H O |
| Mængde | 0.5 g |
| Synonym | 2-Naphthalen-1,3,4,5,6,7,8-d7-ol, 2-Naphthol-d7, 2-Naphthol (ring-D7) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2c([2 H])c(O)c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 1,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalen-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.21 |
| Formel vægt | 151.1015 g/mol |
| Vis mere |