Få mere at vide
2-Naftholsyre, TRC
Artikelnummer. 30472166
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30472166 10 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30472166 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN34564010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoic Acid
CAS 93-09-4
Molekylær formel C11H8O2
Mængde 10 g
Synonym 2-Naphthalenecarboxylic Acid, β-Naphthoic Acid, 2-Naphthoic Acid (8CI), 2-Carboxynaphthalene, 2-Maythic Acid, 2-Naphthylcarboxylic Acid, Isonaphthoic Acid, NSC 59901, GI 149398X, BRL-19764HT, SKF-58865, Salmeterol related
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1ccc2ccccc2c1
IUPAC navn naphthalen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 172.18
Formel vægt 172.0524