Få mere at vide
2-naftosyre, 99%
Artikelnummer. 15700829 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15700829 100 g Glasflaske 100g
10347500 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15700829 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177321000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-09-4
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.18
MDL nummer MFCD00004101
InChI nøgle UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC navn naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 183 °C til 187 °C
Farve Hvid til beige
Tæthed 205g/mL
Kogepunkt >300 °C
Flammepunkt 205 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C10H7CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 09, 656
Merck Index 15, 6467
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: <0,5 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Formel vægt 172.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver