Få mere at vide
2-naftalensyre, 98+%
Artikelnummer. 11381827
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11381827 25 g 25g
11371827 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11381827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05102.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
CAS: 93-09-4 | C11H8O2 | 172,183 g/mol
2-naphthoinsyre er en ubeskyttet syre, der undergår lithiering, fx med s-BuLi, ved stereospecifik 1,4-addition, hvilket giver en let vej til 1,2,2-trisubstituerede 1,2-dihydronaphthalener. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Fluorescensspektrene og den elektroniske absorption af 2-naphthoinsyre blev undersøgt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2
-naphthoic acid er en ubeskyttet syre, der undergår lithiering, f.eks. med s-BuLi, ved stereospecifik 1,4-addition, hvilket giver en let vej til 1,2,2-trisubstituerede 1,2-dihydronaphthalener. Det bruges også som mellemprodukt i organisk syntese. Fluorescensspektrene og den elektroniske absorption af 2-naphthoinsyre blev undersøgt.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol, diethylether, methanol og ethylacetat (20 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-09-4
Molekylær formel C11H8O2
Molekylvægt (g/mol) 172.183
MDL nummer MFCD00004101
InChI nøgle UOBYKYZJUGYBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, isonaphthoic acid, 2-carboxynaphthalene, 2-maythic acid, beta-naphthoic acid, ne-2-carboxylic acid, unii-qlg01v0w2l, naphthalene-beta-carboxylic acid, .beta.-naphthoic acid
PubChem CID 7123
ChEBI CHEBI:36106
IUPAC navn naphthalen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthoic acid
Smeltepunkt 182 °C til 186 °C
Tæthed 1.08
Flammepunkt 205 °C (401 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 972039
Merck Index 14,6382
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, diethylether, methanol og ethylacetat (20 mg/ml). Uopløselig i vand.
Formel vægt 172.18
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Naphthalenecarboxylic acid