Få mere at vide
2-Naphthalenethiol, 98+%
Artikelnummer. 10569531 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10569531 5 g Glasflaske 5g
10643762 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10569531 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 334520050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.18 DKK
    327.65 DKK / 5g
    Spare 36.53 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 91-60-1 | C10H8S | 160,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-60-1
Molekylær formel C10H8S
Molekylvægt (g/mol) 160.2
MDL nummer MFCD00004086
InChI nøgle RFCQDOVPMUSZMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthalenethiol, 2-mercaptonaphthalene, 2-thionaphthol, thionaphthol, 2-naphthyl mercaptan, vulcamel tbn, 2-naphthyl thiol, renacit 1, rpa no. 2, rpa 2
PubChem CID 7058
IUPAC navn naphthalen-2-thiol
SMIL C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthalenethiol
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 79 °C til 83 °C
Farve Creme til hvid
Kogepunkt 286 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 6464
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i organiske opløsningsmidler
Formel vægt 160.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthalenethiol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.