Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate |
| CAS min % | 88.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Grå |
| Tæthed | 1.4400g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 88% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Specifik vægtfylde | 1.44 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Naphthalenesulfonic acid hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.