Få mere at vide
2-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6, TRC
Artikelnummer. 30468414
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30468414 2.5 mg 2.5mg
1 options
Product Code. 30468414 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCN3456422.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6
CAS 1346602-42-3
Molekylær formel C513C6H8O2
Mængde 2.5 mg
Synonym 2-Naphthoic Acid-13C6, 2-Carboxynaphthalene-13C6, 2-Maythic Acid-13C6, 2-Naphthylcarboxylic Acid-13C6, Isonaphthoic Acid-13C6, beta-Naphthalenecarboxylic Acid-13C6, beta-Naphthoic Acid-13C6
InChI formel InChI=1S/C11H8O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H,(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,8+1,9+1
SMIL OC(=O)c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
IUPAC navn naphthalene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 178.14
Formel vægt 178.0726