Få mere at vide
2-Naftalenboronsyre, 97+%
Artikelnummer. 10704014 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10704014 5 g Glasflaske 5g
10130322 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704014 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 359620050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32316-92-0
Molekylær formel C10H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 171.99
MDL nummer MFCD00236051
InChI nøgle KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
IUPAC navn naphthalen-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthaleneboronic acid
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 269,0 °C til 275,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i methanol
Formel vægt 171.99
Procent renhed 97+%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Naphthaleneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.