Få mere at vide
2-Naphthaleneboronic acid, 97%
Artikelnummer. p-7027419
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11491167
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24157.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 32316-92-0 | C10H9BO2 | 171.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32316-92-0
Molekylær formel C10H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 171.99
MDL nummer MFCD00236051
InChI nøgle KPTRDYONBVUWPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-naphthaleneboronic acid, 2-naphthylboronic acid, naphthalene-2-boronic acid, 2-naphthalene boronic acid, 2-naphthaleneylboronic acid, naphthalenyl-2-boronic acid, 2-naphtahaleneboronic acid, beta-naphthylboronic acid, naphthalen-2-boronic acid, naphthalen-2-yl-boranediol
PubChem CID 2734375
SMIL OB(O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Naphthaleneboronic acid
Smeltepunkt ∼267°C
Mængde 1 g
Beilstein 2936449
IUPAC navn naphthalen-2-ylboronsyre
Formel vægt 171.99
Procent renhed 97%