missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16) |
| Formel vægt | 210.116 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?