Få mere at vide
2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride (beta-Naphazoline Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 18024050
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
18024050 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18024050 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0075.03
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride (beta-Naphazoline Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Naphazoline Hydrochloride
CAS 6028-15-5
Analyt- eller komponentnavne beta-Naphazoline Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H14 N2 . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Naphazoline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, 2-(Naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Hydrochloride, beta-Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(2-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(2-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, Naphazoline Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Nitrate Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride, Naphazoline Impurity D as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-4-13-9-11(5-6-12(13)3-1)10-14-15-7-8-16-14;/h1-6,9H,7-8,10H2,(H,15,16);1H
SMIL Cl.C(C1=NCCN1)c2ccc3ccccc3c2
IUPAC navn 2-(naphthalen-2-ylmethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 246.74
Mængde 50 mg
Formel vægt 246.0924 g/mol