Få mere at vide
2-naphthalen-2-yl-piperazin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10812231
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10812231 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10812231 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00168DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-naphthalen-2-yl-piperazine
CAS 904816-32-6
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C14H16N2
MDL nummer MFCD05864679
Mængde 1 g
Synonym 2-naphthalen-2-yl-piperazine, 2-naphthalen-2-yl piperazine, 2-2-naphthyl piperazine, 2-naphth-2-yl piperazine, acmc-20a0jo, 2-phthalen-2-yl-piperazine
InChI nøgle DNMNNHMPDTUAFG-UHFFFAOYNA-N
SMIL C1CNC(CN1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
IUPAC navn 2-naphthalen-2-ylpiperazin
Molekylvægt (g/mol) 212.30
PubChem CID 2771839
Formel vægt 212.29
Procent renhed 95%