Få mere at vide
2-(Naphthalen-1-yl)ethanol, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31449075
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31449075 500 g
31435324 1 g
31448106 10 g
31435382 25 g
31444268 100 g
31435564 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31449075 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD13887500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Naphthalen-1-yl)ethanol
CAS 773-99-9
Molekylær formel C12H12O
MDL nummer MFCD00004050
Mængde 500 g
SMIL C1=CC=CC2=CC=CC(=C12)CCO
Molekylvægt (g/mol) 172.22
Procent renhed 97%