Få mere at vide
2-(nafthalen-1-yl)acetonitril, TRC
Artikelnummer. 30470609
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30470609 25 g
1 options
Artikelnummer. 30470609 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN37763525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Molekylær formel C12 H9 N
Mængde 25 g
Synonym (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile
InChI formel InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMIL N#CCc1cccc2ccccc12
IUPAC navn 2-nafthalen-1-ylacetonitril
Molekylvægt (g/mol) 167.21
Formel vægt 167.0735