Få mere at vide
2-(nafthalen-1-yl)acetonitril, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile) |
| CAS | 132-75-2 |
| Molekylær formel | C12 H9 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2 |
| SMIL | N#CCc1cccc2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-nafthalen-1-ylacetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.21 |
| Formel vægt | 167.0735 |