Få mere at vide
2-n-Propylthiazol, 99%
Artikelnummer. 11424330
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424330 5 g 5g
11434330 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11574.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17626-75-4 | C6H9NS | 127,205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17626-75-4
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.205
MDL nummer MFCD00053154
InChI nøgle CMOIEFFAOUQJPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87198
IUPAC navn 2-propyl-1,3-thiazol
SMIL CCCC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propylthiazole
Tæthed 1.03
Kogepunkt 62°C (15 mmHg)
Flammepunkt 54°C (129°F)
Brydningsindeks 1.5055
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Synonym 2-propylthiazole, thiazole, 2-propyl, 2-n-propylthiazole, unii-t395979vrl, 2-propylthiazol, thiazole,2-propyl, 2-normal-propyl thiazole, acmc-209eb6, #
Formel vægt 127.2
Procent renhed 99%