Få mere at vide
2-n-Propylheptanoic acid, 97%
Artikelnummer. 15453888
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453888 250 mg 250mg
15443888 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H57414.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31080-39-4 | C10H20O2 | 172.27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31080-39-4
Molekylær formel C10H20O2
Molekylvægt (g/mol) 172.27
MDL nummer MFCD01723758
InChI nøgle RXGPYPPCEXISOV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-propylheptanic acid, 4-nonanecarboxylic acid, heptanoic acid,2-propyl, heptanoic acid, 2-propyl, 2-propylheptansaeure german, 2-n-propylheptanoic acid, 2-n-propyl-1-heptanoic acid, 2-propylheptansaeure, 2-02-00-00313 beilstein handbook reference
PubChem CID 35728
IUPAC navn 2-propylheptansyre
SMIL CCCCCC(CCC)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propylheptanoic acid
Farve Farveløs til gul
Mængde 250 mg
Formel vægt 172.27
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske