Få mere at vide
2-N-Propyl Pramipexole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-N-propyl Pramipexole |
| CAS | 1246815-83-7 |
| Molekylær formel | C13 H23 N3 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (6S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-dipropyl-2,6-benzothiazolediamine, (6S)-N,N'-Di-propyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-14-10-5-6-11-12(9-10)17-13(16-11)15-8-4-2/h10,14H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| SMIL | CCCN[C@H]1CCc2nc(NCCC)sc2C1 |
| IUPAC navn | (6S)-2-N,6-N-dipropyl-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.41 |
| Formel vægt | 253.1613 |