Få mere at vide
2-N-Propyl Pramipexole-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-N-Propyl Pramipexole-d4 |
| CAS | 1346602-54-7 |
| Molekylær formel | C13H19D4N3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2-propyl-N6-propyl-2,6-benzothiazolediamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H23N3S/c1-3-7-14-10-5-6-11-12(9-10)17-13(16-11)15-8-4-2/h10,14H,3-9H2,1-2H3,(H,15,16)/t10-/m0/s1/i7D2,8D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(CC)N[C@H]1CCc2nc(NC([2H])([2H])CC)sc2C1 |
| IUPAC navn | (6S)-2-N,6-N-bis(1,1-dideuteriopropyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-2,6-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 257.43 |
| Formel vægt | 257.1864 |