Få mere at vide
2-n-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)-benzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazole |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N4/c1-4-7-17-20-15-11-13(10-12(2)18(15)22-17)19-21-14-8-5-6-9-16(14)23(19)3/h5-6,8-11H,4,7H2,1-3H3,(H,20,22) |
| Formel vægt | 304.1688 |
| Procent renhed | >95% |