Få mere at vide
2-n-Propyl-1-heptanol, 98%
Artikelnummer. 11439520
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439520 1 g 1g
11449520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439520 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50340.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10042-59-8 | C10H22O | 158.285 g/mol
2-n-Propyl-1-heptanol anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af blødgørere til PVC, f.eks. Palatinol™ 10-P.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-n-Propyl-1-heptanol anvendes som udgangsmateriale til fremstilling af blødgørere til PVC, f.eks. Palatinol™ 10-P.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Blandbar med de mest almindelige organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10042-59-8
Molekylær formel C10H22O
Molekylvægt (g/mol) 158.285
MDL nummer MFCD00046768
InChI nøgle YLQLIQIAXYRMDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propyl-1-heptanol, 1-heptanol, 2-propyl, 2-propylheptanol, 2-n-propyl-1-heptanol, 2-propylheptyl alcohol, 2-propyl heptanol, 2-propyl-heptan-1-ol, acmc-20ann4, 2-propyl-1-heptanol #, dsstox_cid_9302
PubChem CID 24847
IUPAC navn 2-propylheptan-1-ol
SMIL CCCCCC(CCC)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Propyl-1-heptanol
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Miscible with most common organic solvents.
Formel vægt 158.28
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-n-Propyl-1-heptanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-n-Propyl-1-heptanol