Få mere at vide
2-n-pentylthiophen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11464947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464947 5 g 5g
11474947 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21885.06
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Anvendelser Det
er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer. Bruges også som smagsstof til fødevarer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4861-58-9
Molekylær formel C9H14S
Molekylvægt (g/mol) 154.271
MDL nummer MFCD00041017
InChI nøgle NOYVOSGVFSEKPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-pentylthiophene, thiophene, 2-pentyl, 2-n-amylthiophene, 1-methylbutylthiophene, unii-l79los1zkm, l79los1zkm, 2-amylthiophene, 2-pentyl thiophene, 2-pentyl-thiophene, acmc-209kdh
PubChem CID 20995
IUPAC navn 2-pentylthiophen
SMIL CCCCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Pentylthiophene
Tæthed 0.944
Kogepunkt 198°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.4995
Mængde 5 g
Beilstein 107941
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 154.28
Procent renhed 98%