Få mere at vide
2-n-Pentylpyridin, 98%
Artikelnummer. 11419647
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419647 25 g 25g
11409647 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419647 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22125.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 2294-76-0 | C10H15N | 149,237 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2294-76-0
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.237
MDL nummer MFCD00051828
InChI nøgle HSDXVAOHEOSTFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amylpyridine, pyridine, 2-pentyl, 2-n-pentylpyridine, 2-n-amylpyridine, pyridine, pentyl, unii-9n74l1ud11, 2-amyl pyridine, 2-pentyl pyridine, 2-pentyl-pyridine, acmc-1cmx8
PubChem CID 16800
IUPAC navn 2-pentylpyridin
SMIL CCCCCC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Pentylpyridine
Tæthed 0.903
Kogepunkt 203 °C til 204 °C
Flammepunkt 79 °C (174 °F)
Lugt Behageligt
Brydningsindeks 1.489
Mængde 25 g
Beilstein 2772
Formel vægt 149.24
Procent renhed 98%