Få mere at vide
2-n-Pentylpropane-1,3-diol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424817
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424817 5 g 5g
11414817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21800.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25462-23-1
Molekylær formel C8H18O2
Molekylvægt (g/mol) 146.23
MDL nummer MFCD00801123
InChI nøgle RHYUFGNCUXTFTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-pentyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-pentyl, 2-n-pentylpropane-1,3-diol, 2-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropane-1,3diol, 2-n-pentylpropan-1,3-diol, 2-n-pentyl-1,3-propanediol, 2-n-pentylpropane-1, 3-diol
PubChem CID 117509
IUPAC navn 2-pentylpropan-1,3-diol
SMIL CCCCCC(CO)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Pentylpropane-1,3-diol
Mængde 5 g
Formel vægt 146.23
Procent renhed 97%