Få mere at vide
2-n-Pentylfuran, 98%
Artikelnummer. 11464693
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464693 50 g 50g
11454693 10 g 10g
11329579 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11607.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3777-69-3 | C9H14O | 138.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3777-69-3
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00036497
InChI nøgle YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-pentyl, 2-n-pentylfuran, 2-amylfuran, furan, pentyl, pentylfuran, natural, unii-6i0qaj1jzq, 2-pentyl furan, fema no. 3317, 6i0qaj1jzq
PubChem CID 19602
IUPAC navn 2-pentylfuran
SMIL CCCCCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Pentylfuran
Tæthed 0.88
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107854
Formel vægt 138.21
Procent renhed 98%