Få mere at vide
2-n-Pentylfuran, 98%
Artikelnummer. 11329579
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329579 250 g 250g
11454693 10 g 10g
11464693 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11329579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11607.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3777-69-3 | C9H14O | 138.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3777-69-3
Molekylær formel C9H14O
Molekylvægt (g/mol) 138.21
MDL nummer MFCD00036497
InChI nøgle YVBAUDVGOFCUSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym furan, 2-pentyl, 2-n-pentylfuran, 2-amylfuran, furan, pentyl, pentylfuran, natural, unii-6i0qaj1jzq, 2-pentyl furan, fema no. 3317, 6i0qaj1jzq
PubChem CID 19602
IUPAC navn 2-pentylfuran
SMIL CCCCCC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Pentylfuran
Tæthed 0.88
Kogepunkt 167°C
Flammepunkt 45°C (113°F)
Brydningsindeks 1.45
Mængde 250 g
FN nummer UN1993
Beilstein 107854
Formel vægt 138.21
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(n-Pentyl)furan
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(n-Pentyl)furan