Få mere at vide
2-n-oktyltiofhen, 98%
Artikelnummer. 11480274
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11480274 25 g 25g
11470274 5 g 5g
11319569 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480274 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13672.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 880-36-4 | C12H20S | 196,352 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 880-36-4
Molekylær formel C12H20S
Molekylvægt (g/mol) 196.352
MDL nummer MFCD00041015
InChI nøgle GIFWAJGKWIDXMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-n-octylthiophene, thiophene, 2-octyl, octylthiophene, acmc-209qqw
PubChem CID 70153
IUPAC navn 2-octylthiophen
SMIL CCCCCCCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-n-Octylthiophene
Tæthed 0.921
Kogepunkt 127 °C til 129 °C (12 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.492
Mængde 25 g
Beilstein 114488
Formel vægt 196.36
Procent renhed 98%