Få mere at vide
2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, TRC
Artikelnummer. 30386290
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30386290 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30386290 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD462455500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
CAS 579-72-6
Molekylær formel C9H11NO
Mængde 500 mg
Synonym 2-(N,N-Dimethylamino)-Benzaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3
SMIL CN(C)c1ccccc1C=O
Molekylvægt (g/mol) 149.19
Formel vægt 149.0841