Få mere at vide
2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde |
| CAS | 579-72-6 |
| Molekylær formel | C9H11NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-(N,N-Dimethylamino)-Benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO/c1-10(2)9-6-4-3-5-8(9)7-11/h3-7H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)c1ccccc1C=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.19 |
| Formel vægt | 149.0841 |