Få mere at vide
2-(N,N-Dimethyl-N-propargylammonium)-1-bromoethane Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(N,N-Dimethyl-N-propargylammonium)-1-bromoethane Bromide |
| CAS | 911678-16-5 |
| Molekylær formel | C7 H13 Br N . Br |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13BrN.BrH/c1-4-6-9(2,3)7-5-8;/h1H,5-7H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(CCBr)CC#C |
| IUPAC navn | 2-bromoethyl-dimethyl-prop-2-ynylazanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.99 |
| Formel vægt | 268.9415 |