Få mere at vide
2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanon Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30358713
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30358713 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30358713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD416960100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-[(N,N-Dibenzylamino)methyl]cyclohexanone, Hydrochloride
CAS 102596-84-9
Molekylær formel C21 H25 N O . Cl H
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO.ClH/c23-21-14-8-7-13-20(21)17-22(15-18-9-3-1-4-10-18)16-19-11-5-2-6-12-19;/h1-6,9-12,20H,7-8,13-17H2;1H
SMIL Cl.O=C1CCCCC1CN(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
IUPAC navn 2-[(dibenzylamino)methyl]cyclohexan-1-on; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 343.89
Formel vægt 343.1703