Få mere at vide
2-N,N-Dibenzyl Serin Benzyl Ester-13C3, TRC
Artikelnummer. 30375587
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375587 1 mg
30375589 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30375587 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4186771MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-N,N-Dibenzyl Serine Benzyl Ester-13C3
Molekylær formel 13C3 C21 H25 N O3
Mængde 1 mg
Synonym N,N-Bis(phenylmethyl)serine Phenylmethyl Ester-13C3
InChI formel InChI=1S/C24H25NO3/c26-18-23(24(27)28-19-22-14-8-3-9-15-22)25(16-20-10-4-1-5-11-20)17-21-12-6-2-7-13-21/h1-15,23,26H,16-19H2/i18+1,23+1,24+1
SMIL O[13CH2][13CH](N(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2)[13C](=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn benzyl 2-(dibenzylamino)-3-hydroxy(1,2,3-13C3)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 378.438
Formel vægt 378.194